Imprimer
Cyclopentanecarbaldéhyde 97% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
425910050 425910010 425910250
ACRO425910050EA 149 EUR
ACRO425910050 ACRO425910010 ACRO425910250
Cyclopentanecarbaldéhyde 97% stabilisé
Cyclopentanecarbaldéhyde
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 140…141 °C (760 mmHg)
Densité: 0.919 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060798
Numéro CAS: 872-53-7
ONU: 1989
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4430 to 1.4480 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % w/w hydroquinone