Imprimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
211305000 211300050
ACRO211305000EA 573 EUR
ACRO211305000 ACRO211300050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Formule: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Point de fusion: 256 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012415
Numéro CAS: 12092-47-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥40.8 %