Imprimer
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: beta-Alanine methyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OMe·HCl, β-Alanine methyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic acid Methyl Ester Hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 3-aminopropanoate hydrochloride, Methyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, H-β-Ala-OMe.HCl
371470050 371470250
ACRO371470050EA 45.4 EUR
ACRO371470050 ACRO371470250
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Methyl-3-aminopropanoate hydrochloride
CAS No.: 3196-73-4
Formule: C₄H₉NO₂·HCl
MW: 139.6 g/mol
Point de fusion: 103…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039060
Numéro CAS: 3196-73-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %