Imprimer
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
363290010 363290050
ACRO363290010EA 68.7 EUR
ACRO363290010 ACRO363290050
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
CAS No.: 52462-29-0
Formule: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
Point de fusion: 250 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064793
Numéro CAS: 52462-29-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to red-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %