Imprimer
(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester ≥95%, ee 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
363050010 363055000
ACRO363050010EA 167 EUR
ACRO363050010 ACRO363055000
(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester ≥95%, ee 98%
(R)-2-Isobutylsuccinic acid-1-methyl ester
Appearance: Yellow Viscous liquid
Formule: C₉H₁₆O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01091032
Numéro CAS: 130165-76-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
Specific optical rotation +18° to +21° (25°C, 589 nm) (c=1, CH3OH)