Imprimer
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
212730100 212731000
ACRO212730100EA 82.4 EUR
ACRO212730100 ACRO212731000
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, pur
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
CAS No.: 10580-03-7
Formule: (NH₄)₂TiO(C₂O₄)₂·xH₂O (x≈1)
MW: 276.01 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149620
Numéro CAS: 10580-03-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 % (Calculated on oxalate)