Imprimer
Aluminium bromure, anhydre 98+%, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
198411000 198410250 198415000
ACRO198411000EA 182 EUR
ACRO198411000 ACRO198410250 ACRO198415000
Aluminium bromure, anhydre 98+%, très pur
Bromure d'aluminium
Formule: AlBr₃
Point d'ébullition: 265 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 97 °C
Densité: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003421
Numéro CAS: 7727-15-3
ONU: 1725
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to pink to grey Crystalline powder or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm