Imprimer
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methanethiosulphonic Acid S-Methyl Ester, Methyl methanethiosulphonate
197390010 197390050 197390250 197391000
ACRO197390010EA 50.6 EUR
ACRO197390010 ACRO197390050 ACRO197390250 ACRO197391000
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS) 97%
S-Methyl methanethiosulphonate (MMTS)
Appearance: Clear yellow to orange Liquid
Formule: C₂H₆O₂S₂
MW: 126.19 g/mol
Point d'ébullition: 69…71 °C (.4 mmHg)
Densité: 1.227 g/cm³
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007565
Numéro CAS: 2949-92-0
ONU: 3334
ADR: 9 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %