Imprimer
n-Butylethylmagnesium 0.9 M dans l'heptane, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
381181000 381188000
381181000.EA 111 EUR
381181000. 381188000.
n-Butylethylmagnesium 0.9 M dans l'heptane, AcroSeal®
n-Butylethylmagnesium
CAS No.: 62202-86-2
Formule: C₆H₁₄Mg
Densité: 0,73 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072569
Numéro CAS: 62202-86-2
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Titration 13.5 to 14.5 % (on Mg basis)