Imprimer
4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
358970050 358970250
ACRO358970050EA 90.9 EUR
ACRO358970050 ACRO358970250
4-tert-Butylphenylboronic acid 97%
4-tert-Butylphenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₂
Point de fusion: 191…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01009697
Numéro CAS: 123324-71-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %