Imprimer
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
379080010 379080050
ACRO379080010EA 61 EUR
ACRO379080010 ACRO379080050
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid 98%
2-Methyl-3-phenylpropanoic acid
Appearance: White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 167…168 °C (23 mmHg)
Point de fusion: 37…41 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00192301
Numéro CAS: 1009-67-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 41 °C
HPLC ≥97.5 %