Imprimer
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
378340010 378340050
ACRO378340010EA 64.9 EUR
ACRO378340010 ACRO378340050
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
CAS No.: 258278-25-0
Formule: C₂₇H₃₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369796
Numéro CAS: 258278-25-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %