Imprimer
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) Dimer, Dichloro(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer, [Ir(Cp-)Cl2]2, (Pentamethylcyclopentadienyl)iridium (III) chloride dimer
377950010 377952500 377950050
ACRO377950010EA 413 EUR
ACRO377950010 ACRO377952500 ACRO377950050
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer 99%
(Pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dichloride dimer
CAS No.: 12354-84-6
Formule: C₂₀H₃₀Cl₄Ir₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075435
Numéro CAS: 12354-84-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥98.5 % (ex Ir)