Imprimer
Pivalic acid hydrazide 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Pivalohydrazide, Pivaloyl hydrazide
377750010 377750050
ACRO377750010EA 39.1 EUR
ACRO377750010 ACRO377750050
Pivalic acid hydrazide 98+%
Pivalic acid hydrazide
Appearance: White Crystals
Formule: C₅H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 95…110 °C (1mbar)
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01310839
Numéro CAS: 42826-42-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %