Imprimer
Nocodazole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
358240100 358240500
ACRO358240100EA 112 EUR
ACRO358240100 ACRO358240500
Nocodazole 98%
Nocodazole
Appearance: White to orange-brown Powder
Formule: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Point de fusion: 300…305 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005588
Numéro CAS: 31430-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %