Imprimer
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Aminoethyl 2-methylprop-2-enoate hydrochloride
357810050 357810250
ACRO357810050EA 65.2 EUR
ACRO357810050 ACRO357810250
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride 90% stabilisé
2-Aminoethyl methacrylate hydrochloride
Appearance: White to light green to light brown Crystalline powder
Formule: C₆H₁₂ClNO₂
MW: 165.617 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078260
Numéro CAS: 2420-94-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %
Stabilizer 500 to 1000 ppm phenothiazine