Imprimer
Methyl-L-threoninate hydrochloride 98+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2S,3R)-Methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride, H-Thr-OMe·HCl, L-Threonine methyl ester hydrochloride
376690010 376690050 376690250
ACRO376690010EA 41.1 EUR
ACRO376690010 ACRO376690050 ACRO376690250
Methyl-L-threoninate hydrochloride 98+%
Methyl-L-threoninate hydrochloride
CAS No.: 39994-75-7
Formule: C₅H₁₂ClNO₃
Point de fusion: 64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037677
Numéro CAS: 39994-75-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 % (On dry substance)
Water ≤1.0 %
Specific optical rotation -9.5° to -10.5° (20°C, 589 nm) (c=1, Methanol, 20°C)