Imprimer
Methyl L-tryptophanate hydrochloride 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: H-Trp-OMe.HCl, H-Trp-OMe·HCl, L-Tryptophan methyl ester hydrochloride
376650050 376650250
ACRO376650050EA 60 EUR
ACRO376650050 ACRO376650250
Methyl L-tryptophanate hydrochloride 98%
Methyl L-tryptophanate hydrochloride
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂·HCl
MW: 254.7 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066134
Numéro CAS: 7524-52-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation +17° to +19° (20°C, 589 nm) (c=5, CH3OH)