N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
376570010
376570050
376570250
ACRO376570010EA
39.5
EUR
ACRO376570010
ACRO376570050
ACRO376570250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-aminobutyric acid
CAS No.: 57294-38-9
Formule:
C₉H₁₇NO₄ Point d'ébullition: 78…82 °C (,2 mmHg) Point de fusion: 55 °C Point d'éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00037313 Numéro CAS: 57294-38-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 60 °C |
TLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | 97.5 to 102.5 % |