Imprimer
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine 98.5+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
300270050 300270250
ACRO300270050EA 132 EUR
ACRO300270050 ACRO300270250
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine 98.5+%
1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine
CAS No.: 26189-59-3
Formule: C₆H₁₂ClN
Point d'ébullition: 129…130 °C (760 mmHg)
Densité: 1,01 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00800562
Numéro CAS: 26189-59-3
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 98.50 to 101.50 % (ex Cl)