Imprimer
Bromure de méthylmagnésium 3.2 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
391121000 391128000
391121000.EA 106 EUR
391121000. 391128000.
Bromure de méthylmagnésium 3.2 M dans le 2-MeTHF (méthyl-2 tétrahydrofurane), AcroSeal®
Bromure de méthylmagnésium
Formule: CH₃BrMg
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000041
Numéro CAS: 75-16-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 34 to 36 %