1-Dimethylamino-2-propyne 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
162250050
162250250
ACRO162250050EA
38.6
EUR
ACRO162250050
ACRO162250250
1-Dimethylamino-2-propyne 97%
1-Dimethylamino-2-propyne
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule:
C₅H₉N Point d'ébullition: 80…81 °C (760 mmHg) Densité: 0,772 g/cm³ Point d'éclair: –7 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00008575 Numéro CAS: 7223-38-3 ONU: 2733 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |