Imprimer
Vinylene carbonate 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Dioxol-2-one
140890050 140890250
ACRO140890050EA 70.3 EUR
ACRO140890050 ACRO140890250
Vinylene carbonate 98% stabilisé
Vinylene carbonate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Formule: C₃H₂O₃
MW: 86.05 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 19…22 °C
Densité: 1.36 g/cm³
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005380
Numéro CAS: 872-36-6
ONU: 2810
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer ≤0.1 % BHT