Imprimer
tert-Butyl acrylate 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
371131000 371130010 371130051
ACRO371131000EA 91.3 EUR
ACRO371131000 ACRO371130010 ACRO371130051
tert-Butyl acrylate 99% stabilisé
tert-Butyl acrylate
Appearance: Clear liquid
Formule: C₇H₁₂O₂
Point d'ébullition: 121 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0.883 g/cm³
Point d'éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008809
Numéro CAS: 1663-39-4
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ