Imprimer
(R)-(S)-Josiphos 97+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (2Sp)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, (R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
370671000 370675000
ACRO370671000EA 72.3 EUR
ACRO370671000 ACRO370675000
(R)-(S)-Josiphos 97+%
(R)-(S)-Josiphos
CAS No.: 155806-35-2
Formule: C₃₆H₄₄FeP₂
MW: 594.541 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800284
Numéro CAS: 155806-35-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %