Imprimer
4-Bromopiperidine hydrobromide 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
368310010 368310100
ACRO368310010EA 37.7 EUR
ACRO368310010 ACRO368310100
4-Bromopiperidine hydrobromide 98%
4-Bromopiperidine hydrobromide
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₅H₁₁Br₂N
Point de fusion: 199…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191858
Numéro CAS: 54288-70-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 196 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %