Imprimer
N-Boc-L-prolinal 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (S)-1-Boc-2-Formylpyrrolidine
368290010 368290050
ACRO368290010EA 131 EUR
ACRO368290010 ACRO368290050
N-Boc-L-prolinal 97%
N-Boc-L-prolinal
CAS No.: 69610-41-9
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
Point d'ébullition: 211 °C (760 mmHg)
Densité: 1.063 g/cm³
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00274186
Numéro CAS: 69610-41-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow to orange Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -90° to -105° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)