Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: N-Boc-L-tert-leucine, Boc-Tle-OH, (S)-2-(Boc-amino)-3,3-dimethylbutyric Acid, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3,3-dimethylbutyric Acid
368010010 368010050 368010250
ACRO368010010EA 35.4 EUR
ACRO368010010 ACRO368010050 ACRO368010250
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tert-leucine
CAS No.: 62965-35-9
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
MW: 231.29 g/mol
Point de fusion: 118…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065574
Numéro CAS: 62965-35-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation -3.0° to -5.0° (20°C, 589 nm) (c=1, acetic acid)
Titration with NaOH ≥97.5 %