Imprimer
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
367500010 367500050 367502500 367505000
ACRO367500010EA 278 EUR
ACRO367500010 ACRO367500050 ACRO367502500 ACRO367505000
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
CAS No.: 98014-14-3
Formule: C₂₀H₁₈Cl₂N₄ORu
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150005
Numéro CAS: 98014-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to black Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (Based on Carbon)