Imprimer
Ethylene diacrylate 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
366970050 366970250
ACRO366970050EA 149 EUR
ACRO366970050 ACRO366970250
Ethylene diacrylate 95% stabilisé
Ethylene diacrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₈H₁₀O₄
Point d'ébullition: 62…65 °C (2 mmHg)
Densité: 1,04 g/cm³
Point d'éclair: 101 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008629
Numéro CAS: 2274-11-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ