Aluminium oxyde neutre Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A pour la chromatographie
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
366680010
366680025
366680250
ACRO366680010EA
87
EUR
ACRO366680010
ACRO366680025
ACRO366680250
Aluminium oxyde neutre Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A pour la chromatographie
Aluminium oxide neutral
Formule:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Point d'ébullition: 2980 °C (760 mmHg) Point de fusion: 2050 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003424 Numéro CAS: 1344-28-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Particle size | ≤5 % (<40 µm) |
Specific surface area | 185 to 225 m²/g |
pH | 6.5 to 7.5 (10% aqueous suspension) |
Sodium oxide (Na2O) | ≤0.4 % |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.03 % |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤0.03 % |