Imprimer
(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: (S)-3-Amino-3-phenyl-1-propanol, (S)-3-Amino-3-phenylpropan-1-ol
362172500 362170010
ACRO362172500EA 72.5 EUR
ACRO362172500 ACRO362170010
(S)-β-Phenylalaninol 95%, 98% ee
(S)-β-Phenylalaninol
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311768
Numéro CAS: 82769-76-4
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %