Imprimer
Diglycidyl ether 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
383130050 383130010
ACRO383130050EA 227 EUR
ACRO383130050 ACRO383130010
Diglycidyl ether 95%
Diglycidyl ether
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formule: C₆H₁₀O₃
Point d'ébullition: 260 °C (760 mmHg)
Densité: 1,12 g/cm³
Point d'éclair: 64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080479
Numéro CAS: 2238-07-5
ONU: 2922
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %