Imprimer
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(Mesitylsulphonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
221310010 221310050
ACRO221310010EA 122 EUR
ACRO221310010 ACRO221310050
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole 98%
1-(Mesitylene-2-sulphonyl)-3-nitro-1,2,4-triazole
Appearance: White to yellow Powder or crystals
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₄S
MW: 296.301 g/mol
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009754
Numéro CAS: 74257-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 139 °C
HPLC ≥97.5 %