Imprimer
Chlorophenol red sodium salt, soluble dans l'eau, pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
216310100 216310500
ACRO216310100EA 57 EUR
ACRO216310100 ACRO216310500
Chlorophenol red sodium salt, soluble dans l'eau, pur
Chlorophenol red sodium salt
CAS No.: 123333-64-2
Formule: C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
Point de fusion: 267 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151199
Numéro CAS: 123333-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
Specific extinction E (1%/1cm) (575 nm, 0.1 N NaOH) ca. 1200
Visual transition interval from pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)