Imprimer
Iron(III) hexacyanoferrate(II), pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Iron(III) Ferrocyanide, Prussian Blue
215210250 215211000
ACRO215210250EA 56.8 EUR
ACRO215210250 ACRO215211000
Iron(III) hexacyanoferrate(II), pure
Iron(III) hexacyanoferrate(II)
CAS No.: 14038-43-8
Formule: C₁₈Fe₇N₁₈
MW: 859.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135663
Numéro CAS: 14038-43-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies