Imprimer
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Potassium indigotrisulphonate
215170010 215170050 215170250
ACRO215170010EA 46.4 EUR
ACRO215170010 ACRO215170050 ACRO215170250
Indigotrisulphonic acid potassium salt
Indigotrisulphonic acid potassium salt
CAS No.: 67627-18-3
Formule: C₁₆H₇K₃N₂O₁₁S₃
MW: 616.71 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013160
Numéro CAS: 67627-18-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Molar extinction coefficient ≥ 17000 (250 - 256 nm)