Imprimer
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium phenyl phosphate dibasic dihydrate
211830100 211831000
ACRO211830100EA 41.6 EUR
ACRO211830100 ACRO211831000
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate 98%
Phenyl phosphate, disodium salt dihydrate
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Formule: C₆H₉Na₂O₆P
MW: 254.085 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149080
Numéro CAS: 66778-08-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 12 to 16 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥97.5 %