Imprimer
Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
209600250 209600050
ACRO209600250EA 230 EUR
ACRO209600250 ACRO209600050
Di(N-succinimidyl) carbonate 98%
Di(N-succinimidyl) carbonate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formule: C₉H₈N₂O₇
MW: 256.17 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009767
Numéro CAS: 74124-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %