Imprimer
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methyl DL-serinate hydrochloride, H-DL-Ser-OMe·HCl, 3-hydroxy-1-methoxy-1-oxopropan-2-aminium chloride, methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate, DL-Serine Methyl Ester Hydrochloride, H-DL-Ser-OMe.HCl
207450100 207451000
ACRO207450100EA 38.2 EUR
ACRO207450100 ACRO207451000
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride 99%
Methyl-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride
CAS No.: 5619-04-5
Formule: C₄H₁₀ClNO₃
MW: 155.578 g/mol
Point de fusion: 130…135 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012593
Numéro CAS: 5619-04-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %