Imprimer
Nickel aluminium alloy according to Raney (Al-Ni) 50/50, en poudre
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum-nickel alloy
206231000 206235000 206230025
206231000.EA 54.5 EUR
206231000. 206235000. 206230025.
Nickel aluminium alloy according to Raney (Al-Ni) 50/50, en poudre
Nickel aluminium alloy according to Raney
CAS No.: 12635-29-9
Formule: Ni:Al;₅₀:₅₀%
Point de fusion: 1350 °C
Densité: 3.46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167392
Numéro CAS: 12635-29-9
ONU: 3208
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to grey-black Powder
Aluminium (Al) 47.0 to 52.0 %
Nickel (Ni) 48.0 to 53.0 %