Imprimer
Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M dans le THF, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: K-Selectride
205471000 205478000
205471000.EA 180 EUR
205471000. 205478000.
Potassium tri-sec-butylborohydride 1 M dans le THF, AcroSeal®
Potassium tri-sec-butylborohydride
Appearance: Clear light yellow Solution
Formule: C₁₂H₂₇BK
MW: 221.256 g/mol
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009324
Numéro CAS: 54575-49-4
ONU: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Solution (May darken on storage)
Strength ≥1 M