Imprimer
Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Hydroxynaphthol blue sodium salt, Hydroxy napthol blue, Sodium (E)-3-hydroxy-4-((2-hydroxy-6-sulpho-3-sulphonatonaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate
204880050 204881000 204885000
ACRO204880050EA 27.3 EUR
ACRO204880050 ACRO204881000 ACRO204885000
Hydroxy naphthol blue disodium salt ACS
Hydroxy naphthol blue disodium salt
CAS No.: 165660-27-5
Formule: C₂₀H₁₂N₂O₁₁S₃·2Na
MW: 598.479 g/mol
Point de fusion: 274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004075
Numéro CAS: 165660-27-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to dark purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Suitability (for Ca determination) Passes test