Imprimer
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride, 3-Amino-DL-alanine Hydrochloride, DL-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
204670050 204670250
ACRO204670050EA 104 EUR
ACRO204670050 ACRO204670250
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride 99%
DL-2,3-Diaminopropionic acid hydrochloride
CAS No.: 54897-59-5
Formule: C₃H₈N₂O₂
Point de fusion: 222…226 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012884
Numéro CAS: 54897-59-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %