Imprimer
Vinblastine sulphate 96.0-102.0%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
203450050 203450250
ACRO203450050EA 95.7 EUR
ACRO203450050 ACRO203450250
Vinblastine sulphate 96.0-102.0%
Vinblastine sulphate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formule: C₄₆H₆₀N₄O₁₃S
Point de fusion: 267 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00082457
Numéro CAS: 143-67-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤15 %
HPLC 96.0 to 102.0 %