Imprimer
Amberlyst® 15, humide résine échangeuse d'ions
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
202150250 202155000 202150050
ACRO202150250EA 24.3 EUR
ACRO202150250 ACRO202155000 ACRO202150050
Amberlyst® 15, humide résine échangeuse d'ions
Amberlyst® 15
Appearance: Grey-brown =<1.70
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145841
Numéro CAS: 9037-24-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey-brown Beads
Particle size ≤5.0 % (> 1.180 mm)
Harmonic mean size 0.600 to 0.850 mm
Uniformity coefficient ≤1.70
Moisture holding capacity 52.0 to 57.0 % (H)
Total volume capacity ≥1.70 eq/l (H)
Total weight capacity ≥4.70 eq/kg (H)