Imprimer
Polyphosphoric acid (≥84% P₂O₅), pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
196950010 196950025
196950010.EA 92.7 EUR
196950010. 196950025.
Polyphosphoric acid (≥84% P₂O₅), pur
Polyphosphoric acid
Formule: H(PO₃H)nOH
Point d'ébullition: 550 °C (760 mmHg)
Densité: 2.05 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084480
Numéro CAS: 8017-16-1
ONU: 3264
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear viscous liquid (May darken on storage)
Color scale ≤50 APHA
Titration with NaOH ≥82 % (as P2O5)