Imprimer
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
192320010 192325000
ACRO192320010EA 243 EUR
ACRO192320010 ACRO192325000
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼ 750
Polyethylene glycol monomethyl ether
CAS No.: 9004-74-4
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Densité: 1,09 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Solid or slightly hazy liquid
Infrared spectrum Conforms
Average molecular weight 715 to 785
pH 4.5 to 7.5 (5 % aq. soln., 25°C)