Imprimer
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼350
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
192300010 192305000
ACRO192300010EA 233 EUR
ACRO192300010 ACRO192305000
Polyethylene glycol monomethyl ether, M.W. ∼350
Polyethylene glycol monomethyl ether
Appearance: Clear liquid
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Point d'ébullition: >200 °C (760 mmHg)
Densité: 1,09 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
Color scale ≤100 APHA
pH 4.5 to 7.5 (5% aq. soln., 25°C)
Hydroxyl value 152 to 168 mg KOH/g