Imprimer
Ethyl cellulose, 22 cps 48% (teneur en éthoxyle)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Ethylcellulose
190972500 190975000 190970025
ACRO190972500EA 93.6 EUR
ACRO190972500 ACRO190975000 ACRO190970025
Ethyl cellulose, 22 cps 48% (teneur en éthoxyle)
Ethyl cellulose
CAS No.: 9004-57-3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131037
Numéro CAS: 9004-57-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 49.5 % (Ethoxyl)
Viscosity 18 to 24 cP (5% soln. in 80/20 toluene/ethanol, 25°C)